Learn More
Cytiva Électrovanne en polyétheréthercétone PSV-50
Excellente résistance aux solvants
Marque: Cytiva 19-1994-01
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.14800kg
Description
Les électrovannes PSV-50 et la vanne à trois voies peuvent être commandées par la plupart des collecteurs de fractions. Les deux ont des limites de pression de 2 bar (0,2 MPa, 29 psi) et une excellente résistance aux solvants. Le PSV-50 est utilisé pour la formation de gradients avec la pompe HiLoad P-50 et la dérivation de débit avec la plupart des collecteurs de fractions. Sa durabilité et son volume mort nul font de la vanne à trois voies un excellent choix pour la dérivation de débit du collecteur de fractions dans SuperFrac.- Une gamme de vannes manuelles et automatisées répondant à diverses exigences en matière de performances.
- Conçues pour la biocompatibilité et des années de service fiable, chacune peut être insérée dans le circuit d’écoulement sans provoquer de mélange ou de dilution inutile des échantillons.
Spécification
Céramique, PTFE, ECTFE | |
PSV-50 | |
2 bar | |
Électrovanne PSV-50 |