Learn More
Cytiva Vanne de dérivation de débit en polyétheréthercétone
Code produit. 10319799 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Pression de fonctionnement:
2 bar
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10319799
Marque: Cytiva 11001170
Permet de réacheminer le débit vers l’évacuation
La vanne FV-923 permet de réacheminer le débit vers l’évacuation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau PEEK
Pression de fonctionnement 2 bar
Type Vanne de dérivation de débit