Learn More
Bryson Packaging™ Sachets en polyéthylène
Click to view available options
Largeur (métrique):
50 mm
75 mm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Description
Sachets refermables en polyéthylène, transparents ou avec trois bandes d’écriture pour l’étiquetage. Parfaits pour le stockage de fournitures de bureau et l’envoi d’échantillons, etc.
Spécification
Spécification
| Type de bouchon | Refermable |
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec (application) | Stockage stationnaire |
| Matériau | Polyéthylène |
| Nb par paquet | 100 |
| Quantité | 100/paquet |
| Largeur (métrique) | 75 mm |
| Hauteur (métrique) | 190 mm |
| Type de produit | Sachet |