Learn More
Bryson Packaging™ Sachets en polyéthylène
Code produit. 11372274
Click to view available options
Largeur (métrique):
50 mm
75 mm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Code produit. 11372274
Marque: Bryson Packaging™ BAJ360110V
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Sachets refermables avec zone d’écriture pour l’étiquetage
Sachets refermables en polyéthylène, transparents ou avec trois bandes d’écriture pour l’étiquetage. Parfaits pour le stockage de fournitures de bureau et l’envoi d’échantillons, etc.
Spécification
Type de bouchon Refermable
Couleur Transparent
À utiliser avec (application) Stockage stationnaire
Matériau Polyéthylène
Nb par paquet 100
Quantité 100/paquet
Largeur (métrique) 75 mm
Hauteur (métrique) 190 mm
Type de produit Sachet