Learn More
Macherey-Nagel™ Feuilles de polyester Polygram SIL G, CEL 300 CCM Micro-Set F1
Marque: Macherey-Nagel™ 814200
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Spécification
Feuilles de polyester Polygram SIL G, CEL 300 | |
Micro-kit CCM F1 | |
4 x 8 cm |
1/boîte | |
1 manual; 50 glass capillaries 1 μL; 50 polyester sheets each of Polygram SIL G/UV254 and CEL 300, 4 x 8 cm; 100 mL each of n-butanol, ninhydrin spray reagent (in ethanol), acetone, 25 % ammonia solution, rubeanic acid spray reagent (in ethanol)*; 50 mL each of 50 % acetic acid, 18 % hydrochloric acid*; 8 mL each of the amino acid test mixture (see above), arginine reference solution and tryptophan reference solution (each aq. soln.); 8 mL each of the heavy metal cation test mixture (see above), Mn(II) reference solution and Cu(II) reference solution (each aq. soln.) |
Sécurité et traitement
- TLC microset F1
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: acetic acid, acetone, ammonia solution,manganese(II) sulphate monohydrate, copper(II) sulphate pent