Learn More
Macherey-Nagel™ Feuilles de polyester Polygram SIL G, Alox N, CEL 300/UV254 CCM Micro-Set M
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
4 x 8 cm
Conditionnement:
200 pièces
Description
Different TLC polyester sheets POLYGRAM in format 4x8 cm
Spécification
Spécification
| Matériau | Feuilles de polyester Polygram SIL G, Alox N, CEL 300 |
| Quantité | 200/boîte |
| Type | Micro-kit CCM M |
| Indicateur fluorescent | UV254 |
| Comprend | 2 chambres de développement ; 2 x 50 capillaires en verre de 1 μl ; 1 bouchon en caoutchouc pour les capillaires en verre ; 2 guides de repérage ; 1 éprouvette de mesure de 10 ml ; 1 bécher de 25 ml ; 1 pulvérisateur de laboratoire en verre à poire en caoutchouc ; 1 seringue en plastique de 1 ml ; 20 feuilles de papier filtre MN 713, 15 x 21 cm ; 50 feuilles de polyester Polyogram IL G/UV254, Alox N/UV254, CEL 300 |
| Dimensions (L x l) | 4 x 8 cm |