Learn More
Macherey-Nagel™ Feuilles de polyester Polygram Alox N/UV254 CCM Micro-Set M
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
4 x 8 cm
Conditionnement:
200 pièces
Description
TLC polyester sheets POLYGRAM Alox, aluminum oxide, neutral. We recommend to activate aluminum oxide layers before use.
Spécification
Spécification
| Matériau | Feuilles de polyester Polygram Alox N |
| Quantité | 200/boîte |
| Type | Micro-kit CCM M |
| Indicateur fluorescent | UV254 |
| Comprend | 2 chambres de développement ; 2 x 50 capillaires en verre de 1 μl ; 1 bouchon en caoutchouc pour les capillaires en verre ; 2 guides de repérage ; 1 éprouvette de mesure de 10 ml ; 1 bécher de 25 ml ; 1 pulvérisateur de laboratoire en verre à poire en caoutchouc ; 1 seringue en plastique de 1 ml ; 20 feuilles de papier filtre MN 713, 15 x 21 cm ; 50 feuilles de polyester Polygram Alox N/UV254 |
| Dimensions (L x l) | 4 x 8 cm |