Learn More
Brady™ Marqueurs de marquage photoluminescents en polyester
17.10€
Spécification
Matériau | Polyester |
---|---|
Quantité | 1 de chaque |
Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
Description | Longue luminescence en polyester |
À utiliser avec (application) | Panneaux de sortie et directionnels, identification des alarmes incendie et des extincteurs, marquages de voies d’évacuation à faible emplacement et systèmes directionnels pour les issues de secours |
Code produit | Marque | Texte affiché | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Texte affiché | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11731965
|
Brady™
224075 |
Arrière de poignée - tourner à gauche |
17.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11741965
|
Brady™
224076 |
Arrière de poignée - tourner à droite |
17.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Spécification
Polyester | |
Acrylique, permanent | |
Panneaux de sortie et directionnels, identification des alarmes incendie et des extincteurs, marquages de voies d’évacuation à faible emplacement et systèmes directionnels pour les issues de secours | |
0,049 mm | |
-40°C à 80°C | |
Marqueur de marquage photoluminescent |
1 de chaque | |
Longue luminescence en polyester | |
255 mm | |
100 mm | |
100 x 255 mm | |
Photoluminescent sur vert |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Marqueurs de marquage photoluminescents en polyester