Learn More
Brady™ Étiquettes adhésives en polyester laminé
3.85€
Spécification
Matériau | Polyester |
---|---|
Quantité | 1 de chaque |
Description | Polyester laminé |
Hauteur (métrique) | 100 mm |
Largeur (métrique) | 150 mm |
Code produit | Marque | Texte affiché | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Texte affiché | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11761985
|
Brady™
230796 |
Important ne pas toucher | N/A | ||||||
11721985
|
Brady™
230792 |
Sécurité avec les machines |
3.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Polyester | |
Polyester laminé | |
150 mm |
1 de chaque | |
100 mm | |
Étiquette adhésive |