Learn More
Fisherbrand™ Étiquettes cryogéniques en polyoléfine
Conçues pour adhérer sans se casser dans des conditions de congélation cryogénique. Les étiquettes cryogéniques en polyoléfine Fisherbrand™ peuvent résister à des températures extrêmes, à l’ébullition, à l’autoclavage, aux agents caustiques et à la centrifugation sans se craqueler, se décoller ou se détériorer. Disponibles en rouleaux ou en feuilles d’imprimante, en deux dimensions différentes.
81.45€ - 166.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Type d’adhésif | Acrylique |
Couleur | Blanc |
Format | Roll |
Matériau | Polyoléfine |
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12632580
|
Fisherbrand™
|
32.5 x 12.5 mm |
166.00€
1700 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12388797
|
Fisherbrand™
|
38 x 19 mm |
81.45€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Pour un étiquetage sûr et sans compromis des flacons cryogéniques et microtubes- Étiquettes jetables en polyoléfine flexible et chimiquement inerte
- L’adhésif acrylique adhère à la plupart des plastiques (tubes en PP 100 % vierge recommandés), au verre et aux métaux
- La combinaison unique étiquette / adhésif se développe et se contracte en fonction des variations de température
- Étiquettes prédécoupées et détachables, fournies en deux dimensions différentes avec 1000 étiquettes/rouleau ou sous forme de feuilles d’imprimante, pour éviter les bourrages
- Étiquettes 38 x 19 mm, parfaites pour un étiquetage général
- Étiquettes 33 x 13 mm, parfaites pour les flacons cryogéniques et les tubes standard de 1,5 ml ou 2,0 ml
- Résistance aux températures allant de -196°C à +150°C
- Conditions de stockage au congélateur cryogénique
- Phases liquide et vapeur LN2
- Bains-marie jusqu’à 100°C
- Autoclavage et étuves modérées à 150°C
- Résistance à la plupart des solvants et agents caustiques
- Centrifugation
Spécification
Autoclavables | |
Blanc | |
Polyoléfine | |
Non-sterile | |
–196°C à +150°C |
Acrylique | |
Roll | |
Feuilles | |
Marquage des articles utilisés en conjonction avec le stockage cryogénique, l’utilisation de LN2, la centrifugation, l’autoclavage, les bains-marie et l’ébullition |