Learn More
Bolle Protection™ Étui à lunettes-masques en polyester
Click to view available options
Couleur : noir
Description
- Grand étui en polyester souple noir
- Boucle de ceinture
- 175 x 85 x 50 mm
- Poids : 26 g
Spécification
Spécification
Couleur | Noir |
Type de produit | Étui pour lunettes-masques |
Modèle | ETUIC |
Nb par paquet | 1paire |
Matériau | Polyester |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bolle Protection™ Étui à lunettes-masques en polyester >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu