Learn More
Berkshire™ Lingettes polyvalentes Durx™ 670
Utilisez ces lingettes pour le nettoyage et l’entretien dans les laboratoires, ainsi que dans les secteurs de l’aéronautique et de la défense, la microélectronique, la transformation des aliments et les environnements de fabrication de dispositifs biomédicaux et pharmaceutiques. Les lingettes polyvalentes Berkshire™ Durx™ 670 offrent une résistance et un pouvoir absorbant exceptionnels.
Marque: Berkshire™ DR670.0909.20
33.63 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Fabriquées sans liants ni surfactants, faible concentration d’ions et faible teneur en substances organiques extractibles
- Le même matériau d’essuyage est disponible en version préhumidifiée pour réduire les émissions de COV, augmenter le confort et la productivité, améliorer le contrôle des solvants et la répétabilité du protocole de nettoyage et réduire les coûts
- Pour les zones de traitement aseptiques, le même matériau d’essuyage existe en version stérile par irradiation aux rayons gamma, avec un niveau garanti de stérilité 10–6
- Disponibles en versions sèche et préhumidifiée
- Conformes FDA 21 CFR – pour le contact avec les denrées alimentaires
Spécification
Essuyeur pour salle blanche | |
230 mm | |
Coupe au couteau |
230 mm | |
Polyester Cellulose | |
300 Paquet |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000851243 | Certificat d’analyse | 20/03/2025 | DR670.0909.20 |
0000851110 | Certificat d’analyse | 07/02/2025 | DR670.0909.20 |
0000851243 | Déclaration de conformité | 20/03/2025 | DR670.0909.20 |
0000851110 | Déclaration de conformité | 07/02/2025 | DR670.0909.20 |
0000850874 | Déclaration de conformité | 04/02/2025 | DR670.0909.20 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %