Learn More
Spex CertiPrep™ Flacons en polycarbonate
Le cryovial en polycarbonate avec bouchon à vis peut contenir jusqu’à 1/2 pouce de milieu de broyage et s’adapte à l’homogénéiseur SPEX SamplePrep
Marque: Spex CertiPrep™ 2253-PC-48
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
Flacon cryogénique en polycarbonate avec bouchon à vis, 290 mm x 114 mm, 50 ml. Peut contenir des milieux de broyage jusqu’à 1/2 po et s’adapte à l’homogénéiseur SPEX SamplePrep support en 2196-16-PE et 2664 cryo-bloc. Charge de broyage par flacon 20 ml. Fourni en boîte de 48 flacons avec 48 bouchons.- Contient une charge de broyage de 20 ml par flacon
- En polycarbonate pour un broyage cryogénique
Spécification
PC | |
avec bouchon à vis | |
48/boîte |
50 mL | |
Bouchon à vis | |
Homogénéiseur |