Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Chambre à vide et plaque en PC
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Hauteur (métrique):
16 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Un joint torique monobloc scelle le couvercle en PC transparent à la plaque de base en PC blanc
- Le robinet d’arrêt en polypropylène avec bouchon en PTFE Teflon™ et raccords cannelés coniques accepte les tubulures de ¼ po (6 mm) de D.I.
Spécification
Spécification
| Matériau | PC |
| Type de produit | Chambre à vide et plaque |
| Comprend | Joint torique monobloc scellant le couvercle transparent en PC sur la plaque de base blanche en PC |
| Hauteur (métrique) | 16 cm |
| Diamètre (métrique) interne | 6 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 22,8 cm |