Learn More
Masterflex™ Raccord Luer Smart Site en polycarbonate
Click to view available options
Diamètre du filetage:
Luer Lock femelle x mâle
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Chaque assemblage est conditionné individuellement et peut être stérilisé
- Complétez vos systèmes de raccords Luer avec ces connecteurs haut de gamme
- Certaines configurations spéciales sont disponibles uniquement en polycarbonate
- Tous les orifices femelles peuvent être utilisés avec des connexions à glisser ou Luer lock
- Des bouchons et couvercles sont également disponibles
Spécification
Spécification
| Matériau | Polycarbonate |
| Quantité d’emballage | 10/boîte |
| Diamètre du filetage | Luer Lock femelle x mâle |
| Type de produit | Raccord Luer Smart Site |