Learn More
Pelle en polycarbonate
Utilisez ces pelles durables pour de nombreuses applications générales de laboratoire. Les pelles en polycarbonate Cole-Parmer™ sont conçues pour résister à l’impact et disposent d’un trou de poignée pratique pour la suspension.
Marque:  Cole Parmer 66600-00
Code produit. 11752015
  • 25.10€ / 1 pièce
Expédition estimée: 08-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pelle rectangulaire en polycarbonate transparent
  • 6 oz
  • Accepté par l’USDA et conforme aux réglementations de la FDA
  • La poignée est dotée d’un trou pour la suspension
Spécification
Spécification
Pelle
200 mL
5 in
Polycarbonate
5 x 3 po
3 in
Nom du produit
Pelle en polycarbonate > Capacité : 200 ml