Learn More
Cole-Parmer™ Raccord Luer pivotant en PC, mâle x mâle
Click to view available options
:
Raccord Luer pivotant en PC Cole-Parmer, mâle x mâle
Description
- Raccord Luer en plastique spécial
- Connexion standard pour seringues
- Connexion pivotante, raccord mâle Luer-Lock x raccord mâle Luer-Lock
- Non stérile
- Bouchons disponibles
Spécification
Spécification
| Matériau | Polycarbonate |
| À utiliser avec | Seringues et nombreuses applications avec des tubulures de petite taille. |
| Quantité d’emballage | 1 unité |