Learn More
Eppendorf™ Rotor revêtu de PC/PTFE
Pour une utilisation avec les centrifugeuses Eppendorf
Marque:  Eppendorf™ 5427712003
524.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10483232
  • 526.10€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Rotor revêtu de PC/PTFE
  • Avec couvercle
  • Vitesse maximale : 20 800 × g (14 000 tr/min)
  • Capacité max. : 30 tubes de 1,5/2,0 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Polycarbonate, PTFE
30 x 1,5 / 2 mL
14 000 tr/min
Rotor
20 817 x g
Avec couvercle