Learn More
MP Biomedicals™ Dôme en polycarbonate pour FastPrep 24
Coupole pour FastPreps-24. Couvercle de protection en polycarbonate.
Marque:  MP Biomedicals™ 116002506
401.17 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11432370
  • 438.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Applications : Coupole pour FastPreps-24. Couvercle de protection en polycarbonate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Polycarbonate
1 de chaque
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.