Learn More
Eppendorf™ Rotor pour cryotubes avec couvercle en PC
Code produit. 10072852 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
18 x 1,0 / 2 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10072852
Marque: Eppendorf™ 5427705007
Rotor angulaire pour Eppendorf 5430/R
• Rotor 18 x cryotubes 1,0/2mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Rotor pour cryotubes
Capacité 18 x 1,0 / 2 mL
FCR max. 8 320 x g
Vitesse max. 8 900 tr/min