Learn More
Polyaniline, sel d’éméraldine de l’acide p-toluènesulfonique
Code produit. 11360268
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11360268
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 043683.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Polyaniline is used in chemical vapor sensors, supercapacitors and biosensors. It is also useful for manufacture of electrical conducting yarns, antistatic coatings, electromagnetic shielding, flexible electrodes and printed circuit board. Further, it is used in antistatic and ESD coatings and corrosion protection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25233-30-1
Formule moléculaire (C12H10N2)x(C12H8N2)y
Numéro MDL MFCD00241446
SMILES *-N=C1C=CC(C=C1)=NC1=CC=C(NC2=CC=C(NC3=CC=C(-*)C=C3)C=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyaniline
Couleur Vert
Note relative au nom Emeraldine salt from p-toluenesulfonic acid
Forme physique Poudre
Point de fusion >300°C (decomposition)
Informations sur la solubilité Soluble in sulfuric acid and methanesulfonic acid.
Quantité 250 g