missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Polyaniline, base d’émeraude, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. 11359198
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.

Code produit. 11359198

Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042581.03

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.

Polymère conducteur

Conductive polymerPolyaniline is used in chemical vapor sensors, supercapacitors and biosensors. It is also useful for manufacture of electrical conducting yarns, antistatic coatings, electromagnetic shielding, flexible electrodes and printed circuit board. Further, it is used in antistatic and ESD coatings and corrosion protection.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 25233-30-1
Formule moléculaire (C12H10N2)x(C12H8N2)y
Numéro MDL MFCD00241446
SMILES *-N=C1C=CC(C=C1)=NC1=CC=C(NC2=CC=C(NC3=CC=C(-*)C=C3)C=C2)C=C1

Spécification

Nom chimique ou matériau Polyaniline
Couleur Marron
Note relative au nom Emeraldine base
Forme physique Poudre
Point de fusion >200°C (decomposition)
Informations sur la solubilité Soluble in sulfuric acid and methanesulfonic acid.
Quantité 1 g

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis