Learn More
Polyamide, MP Biomedicals™
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
Spécification
Spécification
CAS | 63428-83-1 |
Formule moléculaire | C18H35N3O3 |
Quantité | 250 g |
Synonyme | polyamide, polyamide without fluorescence |
Clé InChI | HKJOYARIOKGODS-UHFFFAOYSA-N |
Poids moléculaire (g/mol) | 341.50 |
CID PubChem | 71311215 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Polyamide, MP Biomedicals™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu