Learn More
Macherey-Nagel™ Polyamide CC 6
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Granulométrie:
< 0,07
de 0,05 à 0,16 mm
de 0,10 à 0,3 mm
Conditionnement:
1kg
5kg
Spécification
Spécification
| Granulométrie | de 0,10 à 0,3 mm |
| Quantité | 5 kg |
| Type | Polyamide CC 6 |
| Matériau | Polyamide |