Learn More
Sperian™ Élingue d’ancrage en polyamide
Click to view available options
Longueur (métrique):
0,6m
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 9001/2000 |
| Dimensions (L x l) | 0,6 m x 25 mm |
| À utiliser avec (application) | L’élingue d’ancrage à sangle Titan s’adapte à une large gamme de points d’ancrage. |
| Poids (métrique) | 0,08kg |
| Largeur (métrique) | 25 mm |
| Longueur (métrique) | 0,6m |
| Matériau | Polyamide |
| Type de produit | Élingue d’ancrage |