Learn More
Buerkle™ Colliers de serrage en polyacétal
Utilisez ces colliers de serrage en polyacétal Buerkle™ pour assurer une fixation sûre et fiable de la tubulure.
Marque: Buerkle™ 8678-0011
4.33 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Colliers de serrage en polyacétal (POM)
- Plusieurs diamètres disponibles
- Le POM est blanc, stérilisable, élastique de façon permanente, hygiénique et ne rouille pas.
Spécification
Collier de serrage | |
Tuyaux | |
10 à 11 mm |
POM | |
10/boîte | |
Blanc |