Learn More
Buerkle™ Colliers de serrage en polyacétal
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Taille de la tubulure:
10 à 11 mm
11 à 12 mm
12 à 14 mm
13 à 15 mm
15 à 17 mm
17 à 19 mm
18 à 20 mm
20 à 22 mm
23 à 25 mm
6 à 6,5 mm
9 à 10 mm
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Colliers de serrage en polyacétal (POM)
- Plusieurs diamètres disponibles
- Le POM est blanc, stérilisable, élastique de façon permanente, hygiénique et ne rouille pas.
Spécification
Spécification
| Matériau | POM |
| À utiliser avec | Tuyaux |
| Quantité d’emballage | 10/boîte |
| Taille de la tubulure | 13 à 15 mm |
| Couleur | blanc |
| Type de produit | Collier de serrage |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction