Learn More
Poly(fluorure de vinylidène), Thermo Scientific Chemicals
Description
Poly(vinylidene fluoride) is useful in coatings, film, filter cloth, instrument linings, filtration membranes, pump parts, linings and valves. It is also employed as a material for transducers in devices such as headphones, microphones and sonic detectors. It is also essential for piezoelectric and electrostrictive applications. In addition, it is useful for monofilament fishing lines replacing nylon monofilament. It acts as a standard binder used in the production of composite electrodes for lithium ion batteries. It serves as a high grade insulator for wires, nanomaterials and pressure sensors. It is utilized to make filters which are used to prepare samples for high performance liquid chromatography and other advanced analytical techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Poly (vinylidene fluoride) |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre |
Point de fusion | 155°C to 160°C |
Informations sur la solubilité | Soluble in organic esters,dimethylacetamide and amines. Insoluble in water. |
Quantité | 500 g |
Odeur | Odorless |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
S14K003 | Certificat d’analyse | 09/07/2024 | 044080.A3,044080.36,044080.A9 |
Z26J019 | Certificat d’analyse | 10/01/2024 | 044080.A3,044080.36,044080.A9 |
R03I042 | Certificat d’analyse | 21/05/2022 | 044080.A3,044080.36,044080.A9 |
K20S059 | Certificat d’analyse | 12/11/2021 | 044080.A3,044080.36,044080.A9 |
G12W037 | Certificat d’analyse | 12/11/2021 | 044080.A3,044080.36,044080.A9 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%