Learn More
Poly(vinyle alcool), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15570564
Poly(vinyle alcool), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15570564
25 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Code produit. 15570564
Marque: Thermo Scientific Acros 458240250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9002-89-5
Formule moléculaire (C2H4O)n
Poids moléculaire (g/mol) 44.05
Numéro MDL MFCD00081922
Clé InChI IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
CID PubChem 11199
Nom IUPAC éthénol
SMILES OC(-*)C-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(vinyl alcohol)
Point de fusion 230.0°C to 240.0°C
Formule linéaire [-CH2CH(OH)-]n
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water.
Quantité 25 g
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
3 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0451609 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number458240250,458245000,458241000
Numéro de lotA0441375 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/04/2022 Catalog Number458240250,458245000,458241000
Numéro de lotA0362686 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/07/2020 Catalog Number458240250,458245000,458241000
Nom du produit
Poly(vinyle alcool), Thermo Scientific Chemicals >