Learn More
Poly(alcool de vinyle), 92,0-94,0 % hydrolysé, M.W. env. 146,000-186,000, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
100g
1kg
2.50kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Poly(vinyl alcohol) |
| Point de fusion | 230.0°C to 240.0°C |
| pH | 4.5 to 6.5 (4% aq. soln.) |
| Spectre IR | Authentique |
| Formule linéaire | [-CH2CH(OH)-]n |
| Quantité | 100 g |
| Merck Index | 15,7706 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble in hot water. |
| Viscosité | 53-63 mPa.s (20°C 4% aq. sol.) |
| Pourcentage de pureté | 92.0-94% |