Learn More
Méthacrylate de poly(méthyle), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11335038
Méthacrylate de poly(méthyle), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11335038
50 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Code produit. 11335038
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 043982.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Poly(methyl methacrylate) is used in the lenses of exterior lights of automobile and automotive components such as badges, steering wheel, tachometer covers, warning triangles and fascia panels. It is in the form of sheets used in shatter resistant panels for building windows, skylights, bullet proof security barriers, bathtubs, LCD screens, furniture and many other applications. It is used as the matrix in laser dye-doped organic solid-state gain media for tunable solid state dye lasers. Further, it is used as a shield to stop beta radiation emitted from radioisotopes, as dosimeter devices during the gamma irradiation process and as a dispersant for ceramic powders to stabilize colloidal suspensions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9011-14-7
Formule moléculaire (C5H8O2)n
Poids moléculaire (g/mol) NaN
Numéro MDL MFCD00134349
Clé InChI PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 1-methoxy-2-methyl-1-oxopropan-2-yl
SMILES COC(=O)C(C)(-*)C-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly (methyl methacrylate)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Point de fusion >150°C
Informations sur la solubilité Soluble in tetrahydrofuran,toluene,cyclohexanone,ethyl acetate and chloroform. Insoluble in water,alcohols and aliphatic hydrocarbons.
Quantité 50 g
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP04I017 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number043982.18,043982.30,043982.A1
Numéro de lotY08H015 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number043982.18,043982.30,043982.A1
Numéro de lotG29N17 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/12/2021 Catalog Number043982.18,043982.30,043982.A1
Numéro de lotE17R010 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number043982.18,043982.30,043982.A1
Numéro de lotS30G023 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number043982.18,043982.30,043982.A1
Nom du produit
Méthacrylate de poly(méthyle), Thermo Scientific Chemicals >