Learn More
Méthacrylate de poly(méthyle), ∽ M.W. 15000 (GPC), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10541641
Méthacrylate de poly(méthyle), ∽ M.W. 15000 (GPC), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10541641
50 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 10541641
Marque: Thermo Scientific Acros 190690500
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9011-14-7
Formule moléculaire (C5H8O2)n
Poids moléculaire (g/mol) NaN
Numéro MDL MFCD00134349
Clé InChI PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Methyl methacrylate, polymerized, PMMA
Nom IUPAC 1-methoxy-2-methyl-1-oxopropan-2-yl
SMILES COC(=O)C(C)(-*)C-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(methyl methacrylate)
Couleur Blanc
Note relative au nom Average M.W. 15000 (GPC)
Forme physique Billes
Formule linéaire [-CH2C(CH3)(CO2CH3)-]n
Densité 1.18
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene, chloroform, mek, thf
Quantité 50 g
Point d’éclair >250°C
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 3% max.
Conditionnement Flacon en plastique
Granulométrie Bead size (typically): 10 to 100 micron
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467823 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number190690500,190691000
Numéro de lotA0464203 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/07/2024 Catalog Number190690500,190691000
Numéro de lotA0459838 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/02/2024 Catalog Number190690500,190691000
Numéro de lotA0397926 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number190690500,190691000
Numéro de lotA0393133 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number190690500,190691000
Identifiant produit
  • Poly(methyl methacrylate), approx. M.W. 15000 (GPC)
Nom du produit
Méthacrylate de poly(méthyle), ∽ M.W. 15000 (GPC), Thermo Scientific Chemicals >