Learn More
Méthacrylate de poly(méthyle), microbilles, M.W. moyen 35,000, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10711651
Méthacrylate de poly(méthyle), microbilles, M.W. moyen 35,000, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10711651
500 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10711651
Marque: Thermo Scientific Acros 178765000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9011-14-7
Formule moléculaire (C5H8O2)n
Poids moléculaire (g/mol) NaN
Numéro MDL MFCD00134349
Clé InChI PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Methyl methacrylate, polymerized, PMMA
Nom IUPAC 1-methoxy-2-methyl-1-oxopropan-2-yl
SMILES COC(=O)C(C)(-*)C-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(methyl methacrylate)
Couleur Blanc
Note relative au nom nominal M.W. 38000
Forme physique Billes
Point de fusion 105.0°C
Formule linéaire [-CH2C(CH3)(CO2CH3)-]n
Densité 1.18
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene, chloroform, mek, thf
Quantité 500 g
Point d’éclair 300°C
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 5% max.
Conditionnement Flacon en verre
Granulométrie Bead size (typically): 50 to 150 micron
Indice de réfraction 1.49
Nom du produit
Méthacrylate de poly(méthyle), microbilles, M.W. moyen 35,000, Thermo Scientific Chemicals >