Learn More
Oxyde de poly(éthylène), ∽ M.W. 300,000, Thermo Scientific Chemicals
19.00€ - 312.00€
Identifiants chimiques
CAS | 25322-68-3 |
---|---|
Formule moléculaire | (C2H4O)n |
Poids moléculaire (g/mol) | 62.07 |
Numéro MDL | MFCD01779601 |
Clé InChI | LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | PEO |
Nom IUPAC | éthane-1,2-diol |
SMILES | [H]OCCO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10523931
|
Thermo Scientific
178600050 |
5 g | Flacon en verre |
19.00€
5g |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10751071
|
Thermo Scientific Acros
178602500 |
250 g | Flacon en verre |
108.00€
250g |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10086093
|
Thermo Scientific Acros
178600010 |
1 kg | Flacon en verre |
312.00€
1kg |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
25322-68-3 | |
62.07 | |
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N | |
éthane-1,2-diol |
(C2H4O)n | |
MFCD01779601 | |
PEO | |
[H]OCCO |
Spécification
Poly(ethylene oxide) | |
Approximate M.W. 300.000 | |
Poudre | |
(C2H4O)n | |
MFCD01779601 | |
PEO | |
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N | |
éthane-1,2-diol | |
Authentique |
Blanc | |
25322-68-3 | |
65.0°C to 67.0°C | |
(-CH2CH2O-)n | |
15, 7688 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents | |
[H]OCCO | |
62.07 | |
1% max. |
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : TQ4100000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only