Learn More
Poly(éthylène glycol), M.W moyenne 6000, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10523561
Click to view available options
Quantité:
10 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25322-68-3
Formule moléculaire (C2H4O)n
Poids moléculaire (g/mol) 62.07
Numéro MDL MFCD01779601
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme PEG
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(ethylene glycol)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre ou paillettes
Point de fusion 55.0°C to 60.0°C
Formule linéaire H(OCH2CH2)nOH
Merck Index 15, 7688
Informations sur la solubilité Solubility in water: 550g/L (20°C). Other solubilities: soluble in thf
Quantité 1 kg
Poids de la formule 6000
Valeur hydroxyle 17 to 20mg KOH/g
Conditionnement Flacon en plastique
Viscosité 220-262 mPa.s (20°C)