Learn More
Poly(éthylène glycol), M.W moyenne 4000, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10169679
Ajouter au panier
Poly(éthylène glycol), M.W moyenne 4000, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10169679
1 kg, Bouteille en plastique
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Code produit. 10169679
Marque: Thermo Scientific Acros 434630010
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire (C2H4O)n
Poids moléculaire (g/mol) 62.07
Numéro MDL MFCD01779601
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme PEO
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(ethylene glycol)
Couleur Blanc
Forme physique Paillettes
Point de fusion 54.0°C to 58.0°C
Formule linéaire H(OCH2CH2)nOH
Merck Index 15,7688
Quantité 1 kg
Poids de la formule 4000
Spectre IR Authentique
Conditionnement Bouteille en plastique
Eau 0.5% max.
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Poly(ethylene glycol), average M.W. 4000
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Poly(éthylène glycol), M.W moyenne 4000, Thermo Scientific Chemicals >