Learn More
Poly(éthylène glycol), M.W moyenne 400, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10389123 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
5L
Code produit. 10389123
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25322-68-3
Formule moléculaire (C2H4O)n
Poids moléculaire (g/mol) 62.07
Numéro MDL MFCD01779601
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme PEG
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(ethylene glycol)
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Point d’ébullition >200.0°C
Point de fusion 4.0°C to 8.0°C
Formule linéaire H(OCH2CH2)nOH
Densité 1.1275g/mL
Merck Index 15, 7688
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Quantité 5 L
Poids de la formule 400
Point d’éclair 235°C
Valeur hydroxyle 267 to 295mg KOH/g
Conditionnement Récipient en plastique
Indice de réfraction 1.4650 to 1.4680
Gravité spécifique 1.1275
Viscosité 110-125 mPa.s (20°C)