Learn More
Poly(éthylène glycol), M.W moyenne 1500, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10742621
Poly(éthylène glycol), M.W moyenne 1500, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10742621
100 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Code produit. 10742621
Marque: Thermo Scientific Acros 192261000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25322-68-3
Formule moléculaire (C2H4O)n
Poids moléculaire (g/mol) 62.07
Numéro MDL MFCD01779601
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme PEG
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(ethylene glycol)
Couleur Blanc
Note relative au nom Average M.W. 1500
Forme physique Flocons cireux
Point de fusion 44.0°C to 48.0°C
Formule linéaire H(OCH2CH2)nOH
Merck Index 15, 7688
Informations sur la solubilité Solubility in water: 650g/L (20°C). Other solubilities: soluble in many organic solvents
Quantité 100 g
Poids de la formule 1500
Point d’éclair >250°C
Valeur hydroxyle 70 to 80mg KOH/g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Viscosité 36-42 mPa.s (20°C)
Eau 0.5% max. (K.F.)
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0430853 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog Number192260010,192261000,192260051
Numéro de lotA0430182 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog Number192260010,192261000,192260051
Numéro de lotA0430183 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog Number192260010,192261000,192260051
Numéro de lotA0431590 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog Number192260010,192261000,192260051
Numéro de lotA0430184 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog Number192260010,192261000,192260051
Identifiant produit
  • Poly(ethylene glycol), average M.W. 1500
Nom du produit
Poly(éthylène glycol), M.W moyenne 1500, Thermo Scientific Chemicals >