Learn More
Poly(éthylène glycol), M.W moyenne 1000, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10463965 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
5kg
Code produit. 10463965
Marque: Thermo Scientific Acros 192250051
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25322-68-3
Formule moléculaire (C2H4O)n
Poids moléculaire (g/mol) 62.07
Numéro MDL MFCD01779601
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme PEG
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(ethylene glycol)
Couleur Blanc
Note relative au nom Average M.W. 1000
Forme physique Solide cireux
Point de fusion 35.0°C to 40.0°C
Formule linéaire H(OCH2CH2)nOH
Merck Index 15, 7688
Informations sur la solubilité Solubility in water: 750g/L (20°C). Other solubilities: soluble in many organic solvents
Quantité 5 kg
Poids de la formule 1000
Point d’éclair >260°C
Valeur hydroxyle 107 to 118mg KOH/g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Viscosité 24-29 mPa.s (20°C)
Eau 0.5% max. (K.F.)