Learn More
Poly(diméthylsiloxane), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10143910 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50kg
250g
500g
Code produit. 10143910
Marque: Thermo Scientific Acros 178442500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 9016-00-6 | (C2H6OSi)n | 74.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9016-00-6
Formule moléculaire (C2H6OSi)n
Poids moléculaire (g/mol) 74.15
Numéro MDL MFCD00084411
Clé InChI SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Simethicone, Dimethicone, PDMS
Nom IUPAC dimethylsilanone
SMILES C[Si](C)(-*)O-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Poly(dimethylsiloxane)
Forme physique Huile, exempte de matières en suspension
Formule linéaire {Si(CH3)2O-}x
Densité 96%5g/mL
Merck Index 10, 8374
Quantité 250 g
Spectre IR Authentique
Odeur Passes Test
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4030 to 1.4050 (20°C, 589nm)
Viscosité 100mPa·s (25°C)