Learn More
Invitrogen™ Kit de dosage de longueur de la queue poly(A)
Nouveau kit reconfiguré pour une efficacité accrue.
Marque: Invitrogen™ 764551KT
Description
Poly adenylation of eukaryotic mRNAs plays a critical role in RNA metabolism, including stability, enhanced translation, nuclear export, and miRNA mediated gene regulation. The Poly(A) Tail-Length Assay Kit allows you to quickly measure the poly(A) tails of multiple mRNAs in only three hours. This kit utilizes a novel G/I extension technique that preserves the 3' end of RNAs and ensures accurate measurement of poly(A) tail-length. And all reaction components have been optimized so you get quality data quickly.
- Mesure précise de la longueur de la queue poly(A) par rapport à d’autres dosages (par exemple le transfert Northern)\
- Un kit comprend des réactifs optimisés pour l’extension 5 G/I, les réactions 20 RT et 80 PCR
- La polyadénylation des ARNm eucaryotes joue un rôle essentiel dans le métabolisme de l’ARN, notamment la stabilité, une meilleure translation, une exportation nucléaire et la régulation des gènes médiés par le miARN.
- Cela vous permet de mesurer rapidement les queues poly(A) de plusieurs ARNm en seulement trois heures.
- Ce kit utilise une nouvelle technique d’extension G/I qui préserve l’extrémité 3’ des ARN et assure une mesure précise de la longueur de queue poly(A). De plus, tous les composants de la réaction ont été optimisés pour obtenir rapidement des données de qualité.
- Le kit contient tous les réactifs nécessaires pour l’extension 5 G/I, la transcription inverse 20 et 80 réactions PCR
Spécification
Sufficient reagents for 5 G/I tailing, 20 reverse transcription, and 80 PCR reactions. HeLa Total RNA and Control Human Actin PCR Forward Primer to verify components and protocol. Store reagents at -15°C to -30°C in a non-frost-free freezer. Store HeLa Total RNA at -80°C. |
|
ARN poly(A) polymérase | |
100 ng à 2 μg d’ARN eucaryote total | |
1.25 U/μL |
Dry Ice | |
Détection de la longueur de queue poly(A) | |
1 kit |