Learn More
POLR3E Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | POLR3E |
---|---|
Concentration | 267 μg/mL |
Applications | Western Blot, Immunoprecipitation, ELISA |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16863994
|
Proteintech
15022-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16853994
|
Proteintech
15022-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The POLR3E antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human POLR3E. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The POLR3E antibody has been validated for the following applications: IP, WB, ELISA analysis.
Spécification
POLR3E | |
Western Blot, Immunoprecipitation, ELISA | |
Unconjugated | |
Human, Rat, Mouse | |
IgG |
267 μg/mL | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
55718 | |
Primary |