Learn More
SCAT Politainer (conteneur à déchets pliable)
12.38 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23290" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23290" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
10 L
20 L
Taille du bouchon:
GL38
S60/61
Dimensions (L x l x H):
178 x 178 x 178 mm
228 x 228 x 228 mm
285 x 285 x 285 mm
Description
Le stockage à l’état non rempli est possible dans un très petit espace et après remplissage, le stockage ou le transport sécurisé est garanti.
- Se compose de copolymère de PEBD et d’EVA, qui offre une protection optimale contre les solvants volatils
- Disponible avec les filetages GL38 et S60/61 fréquemment utilisés et avec des volumes de 5, 10 et 20 L
Les conteneurs SCAT Politainer sont parfaits pour ne pas renoncer à un stockage sécurisé, même dans des espaces limités
Spécification
Capacité (impériale) | 2,6 gal. |
Capacité (métrique) | 10 L |
Taille du bouchon | S60/61 |
Couleur | Blanc translucide |
Description | Politainer 10 L, S60/61, copolymère PE-LD/EVA, pliable, dimensions (l x H x D) : 228 x 228 x 228 mm |
Dimensions (L x l x H) | 228 x 228 x 228 mm |
À utiliser avec (application) | Système d’élimination des déchets |
À utiliser avec (équipement) | Carton |
Comprend | Approbation UN-Y en combinaison avec la boîte |
Matériau | LDPE |