Learn More
Thermo Scientific™ PolarScreen™ ER Alpha Competitor Assay, Green
Click to view available options
Quantité:
2500 dosages
800 dosages
Conditionnement:
1 pièce
800 pièces
Description
Le kit de dosage compétitif alpha PolarScreen™ ER (Estrogen Receptor) vert offre un procédé sensible et efficace de criblage à haut débit fondé sur la polarisation de la fluorescence des ligands ER alpha potentiels. Le kit utilise le récepteur alpha d’œstrogènes humain natif (non marqué), exprimé par des cellules d’insectes, de pleine longueur (disponible séparément, réf. A15674) et un nouveau ligand d’œstrogènes fluorescent à forte affinité (Fluormone ES2 vert) dans un format de dosage homogène, type mélange et lecture.
Ce kit produit une lecture de couleur verte ; un kit rouge est également disponible. Les deux kits déterminent convenablement les IC50 des composés compétitifs. Le choix des couleurs dépend des propriétés spectrales des composés à analyser et des instruments disponibles. Pour plus d’informations ou de l’aide, contactez drugdiscoverytech@lifetech.com.
Le kit de dosage des concurrents PolarScreen™ ER Alpha vert est :
Complet et prêt à l’emploi : tous les réactifs sont inclus, ajoutez simplement vos composés d’essai
Compatible avec un débit élevé—800 dosages de polarisation de fluorescence de 20 μl dans une plaque à 384 puits
Pratique—disponible en vrac pour répondre à des besoins de sélection plus importants
Déroulement du dosage
Le récepteur ER Alpha de pleine longueur est ajouté à un ligand d’œstrogènes fluorescent pour former un complexe ER-Fluormone ES2. Ce complexe est ajouté aux différents composés d’essai dans des plaques multipuits. Pour déterminer l’affinité relative, le dosage mesure la polarisation de fluorescence. Les composés de test concurrents déplaceront le ligand Fluormone ES2 de l’ER alpha, ce qui lui permet de chuter rapidement et d’obtenir de faibles valeurs de polarisation. Un changement de la valeur de polarisation de fluorescence en présence d’un composé d’essai permet de déterminer l’affinité relative des composés de test pour l’ER alpha.
Tous les composants sont fabriqués selon les paramètres de qualité les plus stricts. Les performances de ce produit, conformément au certificat d’analyse, sont garanties pendant 6 mois après l’achat. Contactez-nous pour obtenir des quantités en vrac ou de l’aide sur d’autres besoins de dosage des récepteurs nucléaires, à commencer par le développement de dosages, en passant par la sélection des bibliothèques et au-delà.
Ce kit produit une lecture de couleur verte ; un kit rouge est également disponible. Les deux kits déterminent convenablement les IC50 des composés compétitifs. Le choix des couleurs dépend des propriétés spectrales des composés à analyser et des instruments disponibles. Pour plus d’informations ou de l’aide, contactez drugdiscoverytech@lifetech.com.
Le kit de dosage des concurrents PolarScreen™ ER Alpha vert est :
Déroulement du dosage
Le récepteur ER Alpha de pleine longueur est ajouté à un ligand d’œstrogènes fluorescent pour former un complexe ER-Fluormone ES2. Ce complexe est ajouté aux différents composés d’essai dans des plaques multipuits. Pour déterminer l’affinité relative, le dosage mesure la polarisation de fluorescence. Les composés de test concurrents déplaceront le ligand Fluormone ES2 de l’ER alpha, ce qui lui permet de chuter rapidement et d’obtenir de faibles valeurs de polarisation. Un changement de la valeur de polarisation de fluorescence en présence d’un composé d’essai permet de déterminer l’affinité relative des composés de test pour l’ER alpha.
Tous les composants sont fabriqués selon les paramètres de qualité les plus stricts. Les performances de ce produit, conformément au certificat d’analyse, sont garanties pendant 6 mois après l’achat. Contactez-nous pour obtenir des quantités en vrac ou de l’aide sur d’autres besoins de dosage des récepteurs nucléaires, à commencer par le développement de dosages, en passant par la sélection des bibliothèques et au-delà.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contenu : • 4 tubes de protéine recombinante ER Alpha de pleine longueur (stockage entre -68 et -85°C) • 1 tube de Fluormone ES2 Green Tracer (stockage entre -5 et -30°C) • 2 flacons de tampon de sélection ES2 (stockage entre -5 et -30°C) |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| À utiliser avec (équipement) | Imageur fluorescent |
| Format | Plaque à 384 puits |
| Quantité | 2500 dosages |
| Type | Kit d’essai |