Learn More
Cole-Parmer™ Lots d’enregistreurs de données de température PolarSafe™ Dewar et Traceable™
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 L
30 L
35 L
47 L
95 L
115 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Améliorez la protection des échantillons en maintenant des plages de températures spécifiques pendant de longues périodes
- Garantissez l’intégrité des échantillons grâce à la surveillance de température Traceable™
- L’enregistreur de données est fourni avec un certificat d’étalonnage traçable NIST de 2 ans
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 30 L |
| Profondeur (impériale) | 25,88 in |
| Profondeur (métrique) | 65,72 cm |
| Diamètre (impériale) interne | 4,88 in |
| Diamètre (impériale) externe | 18,9 in |
| Diamètre (métrique) interne | 12,5 cm |
| Diamètre (métrique) externe | 48,01 cm |
| Matériau | Aluminium |