Learn More
Cole-Parmer™ Lots d’enregistreurs de données de température PolarSafe™ Dewar et Traceable™
Code produit. 16612874 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 L
30 L
35 L
47 L
95 L
115 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16612874
Marque: Cole-Parmer™ 4426072
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockez et surveillez en toute confiance les échantillons sensibles à la température
  • Améliorez la protection des échantillons en maintenant des plages de températures spécifiques pendant de longues périodes
  • Garantissez l’intégrité des échantillons grâce à la surveillance de température Traceable™
  • L’enregistreur de données est fourni avec un certificat d’étalonnage traçable NIST de 2 ans
Spécification
Capacité (métrique) 115 L
Profondeur (impériale) 34,75 in
Profondeur (métrique) 88,27 cm
Diamètre (impériale) interne 8,5 in
Diamètre (impériale) externe 33,5 in
Diamètre (métrique) interne 21,6 cm
Diamètre (métrique) externe 89,09 cm
Matériau Aluminium