Learn More
Thermosafe™ Boîtes de gel réfrigérant PolarPack™
Click to view available options
Poids (impériale):
Boîte 8 oz.
Conditionnement:
72 pièces
Description
- Réfrigération non mécanique fiable pour le transport sûr de produits alimentaires, de produits pharmaceutiques et d’autres produits médicaux.
- L’extérieur multicouche minimise la condensation de surface, ce qui protège le produit contre les dommages causés par l’humidité.
- La couche de film extérieure garantit un transport dans des conditions optimales des produits, grâce à l’absorption de la condensation.
- Formules de changement de phase idéales pour des produits nécessitant des températures de congélation ou un froid extrême qui pourrait ne pas tolérer la glace sèche ou le CO2.
- L’extérieur de film laminé métallisé fournit une barrière contre la chaleur radiante, résiste aux perforations.
- Disponibles en plusieurs tailles
- Réutilisable
- Non toxique
Spécification
Spécification
| Quantité | 72 sachets/boîte |
| Poids (impériale) | Boîte 8 oz. |
| Dimensions (LxWxH) | 6,5 x 3,5 x 0,75 in |