Learn More
Bellingham Stanley™ Tube pour polarimètre
GREENER_CHOICE
Code produit. 11994219
Click to view available options
Longueur (métrique):
200 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11994219
Marque: Bellingham Stanley™ 3530
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tube polarimétrique haute précision
• Longueur du tube précise
• Extrémités parfaitement perpendiculaires à l'axe du tube
• Obturateurs plats et parallèles en verre
• Bouchons de fermeture nylon, joints caoutchouc
• Tube verre universel
• Tube verre non thermostatable, compatible avec la plupart des polarimètres du marché. Chargement manuel de l'échantillon
• Tube avec piège à bulle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Tube pour polarimètre
Matériau Verre
À utiliser avec (équipement) Bulle d’air
Longueur (métrique) 200 mm