Learn More
Thermo Scientific™ Refroidisseurs à circulation réfrigérés et chauffants Accel 250 LC série Polar
Code produit. p-4527551 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de pompe:
Pompe Foulante
Tension:
220/230 V
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 12326323
Marque: Thermo Scientific™ 223312100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conçus en tenant compte des suggestions des clients, ces refroidisseurs à circulation, simples à utiliser, offrent des capacités complètes de refroidissement et/ou de chauffe pour rapidement augmenter ou réduire la température de votre application.
Les refroidisseurs à circulation réfrigérés et chauffants Thermo Scientific™ Accel 250 LC série Polar offrent 250 watts de refroidissement avec une plage de température de fonctionnement allant de -10 ° à +80 °C. Dynamiques, fiables et efficaces, ces refroidisseurs puissants et compacts offrent des capacités complètes de refroidissement et/ou de chauffe pour rapidement augmenter ou réduire la température de votre application. Livrés avec une pompe foulante ou foulante / aspirante et un port de communication USB, ces refroidisseurs s'adaptent parfaitement à votre laboratoire.
Caractéristiques :
  • Dotés d’une interface HMI intuitive avec un thermostat et un affichage numérique.
  • La combinaison d’un petit réservoir interne avec de vastes capacités de refroidissement vous assure des vitesses de chauffage et de refroidissement rapides de température.
  • Des options de pompes sont disponibles pour vous permettre d’augmenter la pression et le débit pour les applications exigeantes.
  • Le système de contrôle simplifie le mode opératoire et la procédure de remplissage / vidange
  • Facilement accessible depuis le panneau avant, il n’est pas nécessaire de repositionner l’unité pour le remplissage ou la vidange.
  • Le système de réfrigération avec refroidissement par air vous permet de placer plusieurs unités les unes à côté des autres.
  • Fonctionnement extrêmement silencieux, moins de 58 dBA.
  • Le port USB en option offre une connectivité série
Informations de commande :
Certains modèles proposent des fonctions de régulation de la température et de communication à distance. Pour de plus amples informations, appelez le 800-258-0830.
Garantie : 2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 0,74 gal
Description Pompe de travail ; 220-230V/50Hz
Capacité (métrique) 2,8 l
Certifications/Conformité Homologué UL / marquage CE / CSA, WEEE, RoHS
Communications Numérique
Type de condenseur Refroidissement par air
Puissance de refroidissement 250 W
Débit 15 l/min
Type de pompe Pompe Foulante
Gamme de températures -10°C à +80°C
Capacité de chauffage 2 kW
Comprend Low Level Switch
Pression max. 4.4psi
Stabilité de la température ± 0,1°C
Largeur (impériale) 9.1 po
Largeur (métrique) 23.2cm
Hauteur (impériale) 24,8 po
Hauteur (métrique) 62cm
Profondeur (impériale) 19,2 po
Profondeur (métrique) 48.7cm
Poids à l’expédition (impériale) £ 66
Poids à l’expédition (métrique) 30 kg
Alimentation électrique 220/230 V 50 Hz
Tension 220/230 V
Fréquence 50Hz
Type de connexion USB
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.