Learn More
Ansell™ Gants à usage intensif en PVC orange fluorescent Polar Grip™ série 23-700
Un gant d’hiver robuste qui surpasse le cuir, élimine l’eau, résiste aux sels et aux produits chimiques et maintient les mains vraiment au chaud. L’isolation en mousse de polyuréthane offre une chaleur et un confort supplémentaires. Le revêtement en PVC à finition rugueuse offre une puissance de préhension imbattable sur les surfaces humides et glissantes.
165.00€
Spécification
Matériau arrière PVC
Certifications/Conformité Norme CATÉGORIE II EN 388 :3121, EN 511 :111, EN 1149, ANSI
Couleur Orange fluorescent
Matériau PVC
Type de produit Gants à usage intensif
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
12639721
Afficher les documents Détails de la promotion
Ansell™
23700100
10
165.00€
6 paires
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
12649721
Afficher les documents
Ansell™
23700090
9
165.00€
6 paires
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
  • Gant d’hiver isolé
  • Surpasse le cuir, élimine l’eau, résiste aux sels et aux produits chimiques
  • Garde les mains vraiment au chaud.
  • L’isolation en mousse de polyuréthane offre une chaleur et un confort supplémentaires.
  • Le revêtement en PVC à finition rugueuse offre une puissance de préhension imbattable sur les surfaces humides et glissantes.
Spécification
Spécification
PVC
Orange fluorescent
Gants à usage intensif
Mousse en coton / nylon / polyuréthane
72 paires
23-700
Norme CATÉGORIE II EN 388 :3121, EN 511 :111, EN 1149, ANSI
PVC
Manchette
Paume entièrement enduite
Sels et produits chimiques